About This Item
线性分子式:
HCOC6H4B(OH)2
CAS号:
分子量:
149.94
Beilstein:
3030776
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0%
表单
powder
mp
115-120 °C (lit.)
官能团
aldehyde
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H
InChI key
DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
含不定量的酸酐
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)