Merck
336173
Sigma-Aldrich
硼化钽 (1:2)
99.5%
别名:
Tantalum diboride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TaB2
CAS号:
分子量:
202.57
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.5%
表单
powder
粒径
−325 mesh
SMILES字符串
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
InChI key
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)