Merck
709190
Sigma-Aldrich
硼化镧
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
别名:
六硼化镧, 硼化镧
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LaB6
CAS号:
分子量:
203.77
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.5% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: lanthanum
粒径
−325 mesh
mp
2210 °C
密度
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
4.76 g/cm3 at 25 °C
SMILES字符串
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI key
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)