Merck
372641
Sigma-Aldrich
磷化镍
−100 mesh, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ni2P
CAS号:
分子量:
148.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
粒徑
−100 mesh
SMILES 字串
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
InChI 密鑰
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)