About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-578-6
NACRES:
NA.21
等级
anhydrous
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽压
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
683 °F
效能
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
杂质
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Methanol (GC)
蒸发残留物
≤10 mg/L
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值(酸碱度)
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
转变温度
flash point 12 °C
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.9 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
丙酮(GC): ≤ 0.01 %
甲醇(GC): ≤ 0.05 %
2-丙醇(GC): ≤ 0.01 %
蒸发残渣: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.01 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
丙酮(GC): ≤ 0.01 %
甲醇(GC): ≤ 0.05 %
2-丙醇(GC): ≤ 0.01 %
蒸发残渣: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.01 %
附注
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C