Merck
319880
Sigma-Aldrich
1-溴-4-丙基苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2C6H4Br
CAS号:
分子量:
199.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter