主要文件
316636
Sigma-Aldrich
氟化钙负载氟化钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KF · (CaF2)/x
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
表单
powder
浓度
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
促进各种有机溴化物和氯化物进行高效且温和的氟化反应。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)