主要文件
74451
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, regenerated
别名:
混合型离子交换树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
产品名称
Amberlite MB-20, mixed bed ion exchange resin, regenerated
形狀
beads
品質等級
品質
mixed bed ion exchange resin
regenerated
技術
LPLC: suitable
損耗
~60% loss on drying, 110°C
基質
PS-DVB
粒徑
20-50 mesh
分離技術
mixed mode
一般說明
Amberlite MB-20可用于去除水溶液中的离子。其用途包括直流系统中的初级水化学控制、超纯水生产、凝结水精处理、进程内柱脱矿、以及从蛋白样品中去除离子型表面活性剂(如SDS)。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)