About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H13O2P
CAS号:
分子量:
136.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.419
密度
0.907 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOP(C)OCC
InChI
1S/C5H13O2P/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI key
NSSMTQDEWVTEKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
二乙基甲基亚膦酸酯可用作草酰氮杂二壬基硫代碳酸酯和硫代酯的草酰亚胺环化中的一种温和还原剂。它也可作为人肥大细胞糜酶的潜在抑制剂用于β-羧酰胺基膦酸的合成。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
84.9 °F
闪点(°C)
29.4 °C
其他客户在看
Alkylphosphonous acid diesters, novel reagents for the oxalimide cyclization to penems.
Budt K H, et al.
Tetrahedron Letters, 33(37), 5331-5334 (1992)
Discovery of potent, selective, orally active, nonpeptide inhibitors of human mast cell chymase.
Greco M N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 50(8), 1727-1730 (2007)