Merck
316288
Sigma-Aldrich
3-溴苄胺 盐酸盐
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
222.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2 mmHg ( 0 °C)
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
218-221 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES 字串
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI 密鑰
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)