化驗
≥99.98% trace metals basis
形狀
powder
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
<100 μm
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
溶解度
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
它可作为电解液添加剂保护锂金属电极,提高了电池的稳定性和可逆性。部分可溶的LiF在锂表面形成一层薄涂层,并稳定SEI层。
它还可用作催化剂载体,通过催化化学气相沉积法制备碳纳米纤维。
特點和優勢
- 高 机械强度
- 宽 电化学稳定窗
- 对锂离子扩散具较低的计算势垒
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.