主要文件
8.18153
Sigma-Aldrich
Diiodomethane
(stabilised) for synthesis
别名:
Diiodomethane, Methylene iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2I2
CAS号:
分子量:
267.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
200-841-5
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
效能
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
沸点
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
溶解性
0.8 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChI key
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.300 - 3.320
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup