Merck
296074
Sigma-Aldrich
二乙氨基锂
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NLi
CAS号:
分子量:
79.07
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
solid
官能团
amine
SMILES字符串
[Li]N(CC)CC
InChI
1S/C4H10N.Li/c1-3-5-4-2;/h3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
AHNJTQYTRPXLLG-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)