Merck
295426
Sigma-Aldrich
氯化氢
≥99%, ReagentPlus®
别名:
氢氯酸, 盐酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
氯化氢, ReagentPlus®, ≥99%
蒸汽密度
1.3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
613 psi ( 21.1 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
gas
bp
−85 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
在正常条件下,氯化氢(HCl)以气态存在。其可以气态或溶液形式使用。HCl通常用于合成有机和无机化合物、盐形成、pH控制、中和和表面清洁。
應用
HCl可用于:
  • 在存在H2O-SDS体系的条件下,通过Mannich反应合成β-氨基酮的催化剂。
  • 合成聚合物层状硅酸盐纳米复合材料。
包裝
以碳钢气阀瓶形式提供,并配备CGA180M/CGA110F针阀。
与以下装置兼容:
  • Aldrich®气阀瓶站系统
  • Aldrich®气阀瓶气体调节阀
其他說明
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
排氣閥
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Confused HCl: hydrogen chloride or hydrochloric acid?
Perumalla, SR and Sun CC
Chemistry?A European Journal , 18(21), 6462-6464 (2012)
HCl-catalyzed stereoselective Mannich reaction in H2O-SDS system
Akiyama T, et al.
Synlett, 2005(02) (2005)
Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials
Alexandre M and Dubois P
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 28(1-2), 1-63 (2000)
Corrosion inhibition of mild steel by plant extract in dilute HCl medium
Chauhan LR and Gunasekaran G
Corrosion Science, 49(3), 1143-1161 (2007)
Charlotte Strandgren et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(8), 3193-3205 (2015-04-17)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare premature aging disorder that is most commonly caused by a de novo point mutation in exon 11 of the LMNA gene, c.1824C>T, which results in an increased production of a truncated form of