Merck
670960
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-双[3,5-双(三氟甲基)苯基]-2-吡咯烷甲醇
≥99.0%
别名:
(S)-2-{双[3,5-双(三氟甲基)苯基]羟甲基}吡咯烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H15F12NO
分子量:
525.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
光學純度
ee: ≥99.0% (HPLC)
mp
113-117 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H15F12NO/c22-18(23,24)12-4-10(5-13(8-12)19(25,26)27)17(35,16-2-1-3-34-16)11-6-14(20(28,29)30)9-15(7-11)21(31,32)33/h4-9,16,34-35H,1-3H2/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
ITXPGQOGEYWAKW-INIZCTEOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)