Merck
270776
Sigma-Aldrich
甲酸叔丁酯
99%
别名:
Formic acid tert-butylester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1738871
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲酸叔丁酯是有机化合物,在甲基叔丁基醚(MTBE)分解时生成。
應用
甲酸叔丁酯可用作反应剂进行铑催化剂催化的苄基卤代物的直接羰基化反应。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
15.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
K F Chen et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 81(7), 687-694 (2009-08-21)
The objective of this study was to evaluate the feasibility of using ferrous ion-activated persulfate oxidation to remediate groundwater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE). In this study, batch experiments were conducted to evaluate the effects of various factors on