Merck
689890
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-双(2,4,6-三异丙基苯基)-1,1′-联萘-2,2′-双磷酸氢酯
greener alternative
≥97.0% (qNMR)
别名:
(11bR)-4-羟基-2,6-双[2,4,6-三(1-甲基乙基)苯基]二萘并[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-二氧杂膦 4-氧化物, (R)-3,3′-双(2,4,6-三异丙基苯基)-1,1′-二-2-萘酚环一磷酸酯, (R)-TRIP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H57O4P
分子量:
752.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (qNMR)
表单
lumps
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
官能团
phosphate
环保替代产品分类
SMILES字符串
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c-4c2OP(O)(=O)Oc5c(cc6ccccc6c-45)-c7c(cc(cc7C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H57O4P/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47-48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)54-55(51,52)53-49(43)47)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32H,1-12H3,(H,51,52)
InChI key
AGQAQYPGJDBIQR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
应用
通用有机催化剂。用途包括不对称还原胺化、对映选择性Diels-Alder反应和不对称反阴离子导向催化(ACDC)。可与手性铱配合物配合用于氢气催化绿色不对称还原胺化反应。
金属-Brønsted 酸协同催化不对称还原胺化反应
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.