方案
95%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
沸点
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
phosphonate
SMILES字符串
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
作为用于合成丙二烯环氧化物的亲核加成反应的亲核试剂
用于以下反应的反应物:
用于以下反应的反应物:
- Staudinger反应的立体选择性研究
- 通过环氧化和水合反应不对称形成二醇
- Horner-Wadsworth-Emmons反应
- 远程螯合控制的Ireland-Claisen重排
- 用于特胺酸衍生物合成的Ugi-Dieckmann反应
用于为分子内 HEW 反应提供膦酸酯中间体
其他客户在看
Journal of the American Chemical Society, 113, 3850-3850 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 1, 137-137 (1990)