Merck
D91705
Sigma-Aldrich
氰甲基膦酸二乙酯
98%
别名:
二乙基氰甲基磷酸酯, 氰甲基膦酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2PO(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
177.14
Beilstein:
1772981
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
沸点
101-102 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOP(=O)(CC#N)OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
InChI key
KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氰甲基膦酸二乙酯用作霍纳尔-沃兹沃思-埃蒙斯反应的试剂。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis of Penta-2, 4-dienenitriles by the Horner--Wadsworth--Emmons Olefination of Enones
Carlos B E et al.
Synthesis, 49, 5131-5142 (2017)