Merck
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-吡唑二羧酸 一水合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4N2O4 · H2O
分子量:
174.11
Beilstein:
147821
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
InChI 密鑰
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)