About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C]2SiCl2
CAS号:
分子量:
213.22
Beilstein:
1739236
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
沸点
190 °C/729 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于制备硅烷和保护二醇的试剂。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)