Merck
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-三羟基苯甲醛 一水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)3C6H2CHO·H2O
分子量:
172.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
官能团
aldehyde
SMILES字符串
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
InChI key
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
应用
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)