文件
8.20475
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
别名:
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3,4-(OH)2C6H3CHO
CAS号:
分子量:
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
205-377-7
NACRES:
NA.22
品質等級
200
300
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
152-156 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
InChI 密鑰
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3