Merck
256277
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-氢化苯偶姻
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
别名:
(R,R)-1,2-二苯基-1,2-乙二醇, (R,R)-1,2-二苯基乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
CAS号:
分子量:
214.26
Beilstein:
2050815
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]28/D +93°, c = 2.5 in ethanol
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
R,R)-(+)-氢化苯偶姻是一种手性 1,2-二醇,可用作不对称合成中的手性试剂、结构单元、配体或助剂。
應用
以环戊烯为原料,多步法合成环戊醇和氨基环戊醇的过程中,(R,R)-(+)-氢化苯偶姻可用于 oxyselenenylation 步骤。在钛酸四异丙酯存在或不存在下,它也可以用作将二乙基锌通过不对称加成反应形成醛的,分别形成相应(R)-或(S)-形式的仲醇。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Synthesis of enantiopure cyclopentitols and aminocyclopentitols mediated by oxyselenenylation of cyclopentene with (R, R)-hydrobenzoin.
Kim KS, et al.
Tetrahedron Letters, 39(36), 6471-6474 (1998)
Divergent enantioselective pathways in the catalytic asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes in the presence and absence of titanium tetraisopropoxide.
Dean MA and Hitchcock SR.
Tetrahedron Asymmetry, 19(22), 2563-2567 (2008)
A practical stereoselective synthesis of chiral hydrobenzoins via asymmetric transfer hydrogenation of benzils.
Murata K, et al.
Organic Letters, 1(7), 1119-1121 (1999)