Merck
249777
Sigma-Aldrich
(溴甲基)三甲基硅烷
97%
别名:
(甲基溴)三甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2Br
CAS号:
分子量:
167.12
Beilstein:
1731484
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)