Merck
195529
Sigma-Aldrich
三甲基碘硅烷
97%
别名:
TMIS, 碘代三甲硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiI
CAS号:
分子量:
200.09
Beilstein:
1731136
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
沸点
106 °C (lit.)
密度
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)I
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三甲基碘硅烷是用于各种有机反应的多用途试剂。用于某些化合物(如内酯,醚,缩醛和氨基甲酸酯)的脱烷基化反应以及用作三甲基硅烷基化剂,用于合成硅烷基亚氨酸酯、烷基和烯基硅烷等。在许多有机反应中,还可用作路易斯(Lewis)酸催化剂和还原剂。
三甲基碘硅烷是一种硬软试剂,很容易与含氧有机化合物(硬碱)反应,形成强硅氧键。
应用
最近报道用于将烯丙基以及苄基磷酸三酯转化为相应的碘化物的试剂。
用于引入 TMS 基团,如 TMS 烯醇醚。用于在三甲基锡基存在的条件下对 N-Cbz 基团进行选择性脱保护的重要试剂。
用于裂解醚、酯、氨基甲酸盐、缩酮和内酯的有效试剂。
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-23.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-31 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 35, 5445-5445 (1994)
Iodotrimethylsilane?a versatile synthetic reagent
Olah GA, et al.
Tetrahedron, 38, 2225-2277 (1982)
Iodotrimethylsilane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2005)
Go Hirai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(10), 2647-2651 (2004-04-28)
Zoanthamines are a family of marine alkaloids that have complex heptacyclic structures and are reported to be interleukin-6 modulators. While the structure of zoanthamines, especially the ABC-ring portion, is similar to that of steroids, the CDEFG-ring portion, composed of aminoacetal
Iodotrimethylsilane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2005)