Merck
247650
Sigma-Aldrich
十六羰基合六铑
Rh 57-60 % (approx.)
别名:
十六羰基六铑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Rh6(CO)16
CAS号:
分子量:
1065.59
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
组成
Rh, 57-60% (approx.)
质量水平
反应适用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/16CO.6Rh/c16*1-2;;;;;;
InChI key
SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
广泛应用的有机金属催化剂。应用包括烯烃的加氢甲酰化反应。
Catalyst for hydrogenation of alkenes, hydroformylations ofalkenes; reducing agent for aldehydes, ketones, and nitro groups; catalyst for carbenoid reactions of diazo compounds
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Materials Chemistry, 5, 75-75 (1995)
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 78, 1179-1179 (1995)
Crotti, C.; Cenini, S.; Rindone, B. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 784-784 (1986)
Murahashi, S.; Imada, Y.; Hirai, Y.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 62, 2968-2968 (1989)
Ojima, I.; Kato, K.; Okabe, M.; Fuchikami, T.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7714-7714 (1987)