Merck
299391
Sigma-Aldrich
十二羰基四铱
98%
别名:
羰基铱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ir4(CO)12
CAS号:
分子量:
1104.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
98%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: iridium
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
SMILES字符串
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
InChI key
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.