Merck
23205
Sigma-Aldrich
4-甲氧羰基苯基氯甲酸酯
≥98.5% (AT)
别名:
4-氯羰氧基苯甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7ClO4
CAS号:
分子量:
214.60
Beilstein:
2111107
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.5% (AT)
表单
solid
沸点
103-106 °C/4 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO4/c1-13-8(11)6-2-4-7(5-3-6)14-9(10)12/h2-5H,1H3
InChI key
PPVBQEZMYRAXPV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)