Merck
229660
Sigma-Aldrich
硫酸铪
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hf(SO4)2
CAS号:
分子量:
370.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
表单
powder and chunks
反应适用性
reagent type: catalyst
core: hafnium
杂质
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChI key
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)