Merck
229652
Sigma-Aldrich
氧氯化铪 水合物
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HfOCl2 · xH2O
CAS号:
分子量:
265.40 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
表单
crystalline
杂质
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES字符串
O.Cl[Hf](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.Hf.H2O.O/h2*1H;;1H2;/q;;+2;;/p-2
InChI key
ONMNZQKEFYFCCQ-UHFFFAOYSA-L
相关类别
一般描述
水合度 6-8
应用
HfGeO4 和 HfGeO4:Ti(都可用于 X 射线荧光粉)的原料。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
P. M. Lambert
Inorganic chemistry, 37(6), 1352-1357 (2001-10-24)
The gel chemistry of germanium is explored through the formation and composition of a hydrous metal oxide precursor gel used in the preparation of the HfGeO(4) and HfGeO(4):Ti X-ray phosphors. The enhanced solubility of hexagonal GeO(2) in dilute ammoniacal solutions