Merck
203394
Sigma-Aldrich
氧化铪(IV)
≥99.95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HfO2
CAS号:
分子量:
210.49
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥99.95%
表单
powder
密度
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
InChI key
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.