Merck
227110
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮钒(III)
97%
别名:
2,4-戊二酮 钒(III) 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
V(C5H7O2)3
CAS号:
分子量:
348.27
Beilstein:
4148970
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)\C=C(\C)O[V](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.V/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
JTPOGAMSYINTGF-LNTINUHCSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
乙酰丙酮钒(III)可作为可溶性催化剂和氧化还原介体,使锂离子电池中的过氧化锂有效氧化。它也可以用作通过化学气相沉积(CVD)技术制备二氧化钒薄膜的原料。
其他说明
暴露于空气/水分时,材料表面可能变为绿色。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vanadium dioxide thin films prepared by chemical vapour deposition from vanadium (III) acetylacetonate
Maruyama, T and Ikuta, Y
Journal of materials science & technology, 28(18), 5073-5078 (1993)
Vanadium (III) Acetylacetonate as an Efficient Soluble Catalyst for Lithium-Oxygen Batteries
Zhao Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(36), 12683-12687 (2019)