生物源
synthetic
品質等級
等級
reagent grade
蒸汽密度
3.73 (vs air)
蒸汽壓力
0.1 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥98%
形狀
powder or crystals
自燃溫度
815 °F
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
113-115 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
官能基
ketone
環保替代類別
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI 密鑰
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)