Merck
233706
Sigma-Aldrich
硫酸氧钒(IV) 水合物
97%
别名:
硫酸氧钒 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
VOSO4 · xH2O
分子量:
163.00 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
表单
powder
组成
Degree of hydration, 3-5
反应适用性
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
105 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
InChI key
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硫酸氧钒(Ⅳ)水合物是一种蓝色结晶固体。它可溶于水,具有弱氧化性或还原性。
应用
硫酸氧钒(IV)水合物已被用于生成钒离子,其可用于通过水热工艺引入皂石粘土。
VOSO4 和蒽醌-2,7-二磺酸可作为氧化还原对( redox couple)用于制备水系有机氧化还原液流电池(AORFB)组。
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
On the properties of a novel V-containing saponite catalyst for propene oxidative dehydrogenation
Carniato F, et al.
Catalysis Letters, 132(1-2), 42-48 (2009)
Alessandro Chieregato et al.
ChemSusChem, 8(2), 398-406 (2014-12-10)
Glycerol surplus from biodiesel synthesis still represents a major problem in the biofuel production chain. Meanwhile, those in the acrylic acid market are looking for new processes that are able to offer viable alternatives to propylene-based production. Therefore, acrylic acid