方案
98%
表单
chunks
mp
83-86 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 5%, clear, colorless
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
InChI key
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
吡啶三氟乙酸盐与羧酸烷基铵在苯中形成反胶束。
应用
- 组织化学氧化后衍生质谱成像:研究利用三氟乙酸吡啶增强含羟基生物分子质谱成像的技术,该技术可用于生物分析应用(Wang et al., 2023)。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)