Merck
205753
Sigma-Aldrich
碳负载钯催化剂
extent of labeling: 1 wt. % loading, 4-8 mesh
别名:
Pd/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
分子量:
106.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標籤範圍
1 wt. % loading
粒徑
4-8 mesh
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
催化以下反应:
  • Stille反应
  • 氢化反应
  • Suzuki-Miyaura交叉偶联反应和Heck-Mizoroki反应
  • 脱氧反应
  • 氧化反应
  • 偶联反应
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2