推荐产品
包含
~50% water
质量水平
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
标记范围
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
基质
activated carbon, wet support
SMILES字符串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
催化以下反应:
- Stille反应
- 氢化反应
- Suzuki-Miyaura交叉偶联反应和Heck-Mizoroki反应
- 脱氧反应
- 氧化反应
- 偶联反应
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2