主要文件
1.09203
Sigma-Aldrich
Giemsa′s天青-曙红-亚甲蓝
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116130
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
技术
microbe id | staining: suitable
堆积密度
520 kg/m3
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
一般描述
Giemsa′s天青-伊红-亚甲蓝染料(吉姆萨染料)是一种干染料,用于制备显微镜染色溶液。Giemsa′s染色是组织学检查、血液学、细胞学检查和细菌学的标准程序之一。 在血液学领域,吉姆萨染液常与其他染液组合使用,例如搭配May-Grünwald溶液进行Pappenheim(MGG)总体染色。对各种细胞染色的形态特征均优于H&E等组织学染色。染液一般将细胞核染成红色,由伊红Y染料与天青B-DNA复合物相互作用而成。两种染料组装成伊红Y-天青B-DNA复合体,最终的染色强度取决于天青B的含量和天青B:伊红Y的比例。此外,染色结果可能随固定、染色时间、溶液或缓冲物质pH值的影响而变化。 本品已注册为IVD产品并获得CE认证。 有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
应用
用于显微镜检查。用于血液和骨髓涂片、石蜡切片、螺旋体和临床-细胞学标本的染色。
分析说明
鉴别(UV/VIS光谱)通过测试干燥失重(105 °C)≤ 10 %显微镜检查(血涂片)的适用性通过测试细胞核紫色淋巴细胞(血浆)蓝色单核细胞(血浆)灰蓝色嗜碱性粒细胞(颗粒)暗紫色嗜酸性粒细胞(颗粒)微红色至红棕色中性粒细胞(颗粒)红紫色血小板紫色红细胞微红棕色血液寄生虫(细胞核)淡红色
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3