Merck
45253
Sigma-Aldrich
瑞氏染色剂 溶液
for microscopy
别名:
根据瑞氏染液的曙红亚甲蓝溶液, 瑞氏曙红亚甲蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
for microscopy
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
microbe id | staining: suitable
雜質
methanol
密度
0.80 g/mL at 20 °C
適合性
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
SMILES 字串
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
瑞氏染色剂是一种改良型罗曼诺夫斯基染色剂,通常用于检测血液中的细胞组分。瑞氏染色剂由伊红Y与多色(氧化和部分去甲基化)亚甲基蓝混合而成,因此称为多色染色剂。血液学染色剂用于对外周血和骨髓象进行鉴别染色。
應用
瑞氏染色剂已用于测定每微升全血各种类型白细胞(中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞)的数量。
其他說明
血迹
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Borrelia burgdorferi has minimal impact on the Lyme disease reservoir host Peromyscus leucopus.
Schwanz LE, et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases (Larchmont, N.Y.), 117-124 (2011)
Bernadette FR Jacqueline HC et al.
Clinical Hematology, 3rd Ed. Henry Kimpton (2015)
K. Leybold et al.
Praxis-Laboratorium: Grundlagen der Laboratoriumsdiagnostik, 24-24 (1976)
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
Penney D P, et al.
Biotechnic & Histochemistry (2002)
Young-Joo Jeong et al.
Anatomy & cell biology, 43(4), 294-302 (2011-01-27)
Asthma is a Th2-dependent disease mediated by IgE and Th2 cytokines, and asthmatic patients suffer from oxidative stresses from abnormal airway inflammation. Vitamin C is a micro-nutrient functioning as an antioxidant. When administered at a mega-dose, vitamin C has been