Merck
181099
Sigma-Aldrich
聚(乙烯基甲醚-alt-马来酸)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
别名:
Methoxyethylene-maleic acid copolymer, Methyl vinyl ether-maleic acid copolymer, Poly(maleic acid-methyl vinyl ether)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2H)CH(CO2H)]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
分子量
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH值(酸碱度)
~2.5 (5% in H2O)
SMILES字符串
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
InChI key
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
洗涤剂助剂。
特点和优势
易溶于水,与碱土金属阳离子形成螯合物,但不与毒性重金属离子螯合。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)