Merck
434558
Sigma-Aldrich
聚(4-苯乙烯磺酸- co - 马来酸) 钠盐
average Mw ~20,000, powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
分子量
average Mw ~20,000
黏度
30 cP, 30 % in H2O(lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
InChI 密鑰
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-苯乙烯磺酸:马来酸的摩尔比为 1:1
應用
防垢。颜料、粘土和填料的分散剂。
特點和優勢
高电荷密度。微弱的表面活性,起泡少。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hugo Vara et al.
Acta biomaterialia, 90, 71-86 (2019-03-25)
Intraspinal microstimulation (ISMS) may help to restore motor functions after spinal cord injury. ISMS caudal to the lesion activates motoneurons and evokes selective movements with graded force in rats and other mammals. We investigated the safety and effectiveness of conducting
商品
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.