分子量
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000 by LS
pH值(酸碱度)
~2.5 (5% in H2O)
SMILES字符串
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
InChI key
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚(甲基乙烯基醚-共聚-马来酸)(PMVEMA) 是一种疏水性、生物相容性聚合物,具有生物粘附性质。它是一种酸性聚合物,可用于改善聚苯胺(PANI)溶液的稳定性和Zeta电位。
应用
PMVEMA可以与纤维素晶须交联,用于形成有望用于医学和食品包装应用的纳米复合材料膜。它还可以与聚乙二醇(PEG)偶联,以形成可用于药物递送体系的水凝胶。
洗涤剂助剂。
特点和优势
易溶于水,与碱土金属阳离子形成螯合物,但不与毒性重金属离子螯合。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Hydrogels prepared from cross-linked nanofibrillated cellulose
Nair SS, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 2(4), 772-780 (2014)
Poly (methyl vinyl ether-alt-maleic acid)-Functionalized Porous Silicon Nanoparticles for Enhanced Stability and Cellular Internalization
Shahbazi M, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 35(6), 624-629 (2014)
A novel nanocomposite film prepared from crosslinked cellulosic whiskers
Goetz L, et al.
Carbohydrate Polymers, 75(1), 85-89 (2009)
The Effect of Poly (methyl vinyl ether-alt-maleic acid) Stabilizer on the Stability of Polyaniline-Poly (methyl vinyl ether-alt-maleic acid) Dispersions
Koo CM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 227(2), 316-321 (2000)