About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CH2N(CH2CO2Na)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
344.20 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
99%
表单
solid
mp
288 °C (dec.) (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
应用
N-(2-羟乙基)乙二胺三乙酸三钠盐水合物可与硫脲及其衍生物混合作为络合剂,提高化学镀铜溶液的电沉积速率。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
The acceleration of nonformaldehyde electroless copper plating
Li J and Kohl PA
Journal of the Electrochemical Society, 149(12), C631-C636 (2002)