Merck
164623
Sigma-Aldrich
卓鎓
97%
别名:
四氟硼酸卓鎓
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BF4
CAS号:
分子量:
177.94
Beilstein:
3574512
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
~240 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.c1ccc[cH+]cc1
InChI
1S/C7H7.BF4/c1-2-4-6-7-5-3-1;2-1(3,4)5/h1-7H;/q+1;-1
InChI key
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
参与的反应物或试剂:
  • Retro-Buchner 反应合成芳基环丙烷
  • 去对称化获得 homocalystegine 类似物或氨基环庚醇
  • α-亚胺的氰化
  • 具有稳定碳正离子的醛的立体选择性 α-烷基化
  • 脂肪醛的氧化 C-H 活化
  • 电化学氧化还原转化
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R B Banks et al.
Biochemical and biophysical research communications, 140(2), 609-615 (1986-10-30)
The stabilized carbonium ion salt, tropylium tetrafluoroborate, was oxidized to tropone (cycloheptatrienone) by rabbit liver aldehyde oxidase but not by the closely related molybdenum hydroxylase, xanthine oxidase. The tropylium cation is an aromatic hydrocarbon which lacks the aldehyde, imine, or
商品
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.