Merck
164577
Sigma-Aldrich
三苯基碳鎓四氟硼酸盐
别名:
三苯甲基四氟硼酸盐, 三苯基四氟硼酸碳
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3C(BF4)
CAS号:
分子量:
330.13
Beilstein:
3659536
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
InChI 密鑰
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物可参与:
  • 取代 dihydroazulene 光电开关的合成
  • 用于氢活化的基于卡宾的路易斯酸碱对
  • 用于制备 α−氨基-β-羟基酯的 1,3-偶极环加成反应
  • 丙二醇化合物的氧化
  • Mukaiyama aldol 加成反应
  • 在离子氢化中作为一种抗衡离子和配体源
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges