文件
8.06913
Sigma-Aldrich
DL-扁桃酸
for synthesis
别名:
DL-扁桃酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)COOH
CAS号:
分子量:
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
210-277-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.01 Pa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
crystals
pH值
2.3 (10 g/L in H2O)
mp
119-121 °C
溶解度
139 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
體積密度
750 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • 高锰酸盐在酸性介质中氧化苯乙酸和扁桃酸的动力学及机理:本研究探讨了DL-扁桃酸的氧化机理,并与苯乙酸进行了比较,发现其具有较高的反应活性。(KV Ratnam et al., 2014)。
  • DL-扁桃酸嵌入Zn-Al层状双氧根研究了一种新型抗菌层状材料,其中包含dl -曼德尔酸,在医疗保健产品中的潜在应用。(LP Tang et al., 2018)。
分析報告
含量(酸度): ≥ 99,0 %(m)
熔程(下限值): ≥ 116 °C
熔程(上限值): ≤ 121 °C
同一性(IR):符合
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3