About This Item
线性分子式:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
237.25
Beilstein:
5813611
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥97.0%
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
195 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)