Merck
15297
Sigma-Aldrich
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
别名:
2-(叔丁氧羰基氨基)苯甲酸, N-Boc-邻氨基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
237.25
Beilstein:
2848891
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (T)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
153-156 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)