Merck
15159
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-N-甲基-D-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO4
CAS号:
分子量:
203.24
Beilstein:
3606540
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
VLHQXRIIQSTJCQ-ZCFIWIBFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)